Przejdź do
47408
EPA VOC Mix 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Synonim(y):
Volatile Organic Compounds Mix 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 8260, suitable for EPA 8260
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 4 × 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
EPA VOC mix 6 is a standard calibration mix, which may be used for the analysis of volatile organic compounds by gas-chromatography coupled with mass spectrometry technique (GC-MS).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM48777CRM4793347932
description
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
description
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
description
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
agency
suitable for EPA 8260
agency
-
agency
EPA 502, EPA 524
agency
EPA 502.2,524.1,524.2
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPA VOC Mix 6
Analit
Opis
  • Bromomethane
  • Chloroethane
  • Chloromethane
  • Dichlorodifluoromethane
  • Trichlorofluoromethane
  • Vinyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-01-4 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)