Kluczowe dokumenty
442799
Tetrahydrothiophene
analytical standard
Synonim(y):
Tetramethylene sulfide, Thiolane, Thiophane
About This Item
klasa czystości
analytical standard
ciśnienie pary
18 mmHg ( 25 °C)
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?