Merck
442672
Supelco
Dotriacontane
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)30CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.87
Beilstein:
1783260
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
15.6 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Klucz InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)