Merck
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Synonim(y):
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
Klucz InChI
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.