442599
γ-Chlordane
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
trans-Chlordane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@](C[C@@H](Cl)[C@@H]3Cl)([H])[C@]3([H])[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3+,4-,5-,8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
BIWJNBZANLAXMG-MPPHZFHBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?