opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C#N)n1
InChI
1S/C9H13ClN6/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5-11/h4H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
Klucz InChI
MZZBPDKVEFVLFF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?