Merck
442523
Supelco
Chrysene-d12
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 25 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
przesunięcie masy
M+12
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Klucz InChI
WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Xiaowei Wang et al.
Journal of separation science, 37(14), 1842-1849 (2014-04-29)
An automatic exposed and in-syringe dynamic single-drop microextraction method (SDME) for the determination of five polycyclic musks in natural waters was developed using gas chromatography with mass spectrometry. Online agitation was first introduced to the automatic SDME with a magnetic
Zoe Ruge et al.
Environmental science & technology, 49(23), 13777-13786 (2015-10-06)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polybrominated diphenylethers (PBDEs) are both currently released into the environment from anthropogenic activity. Both are hence primarily associated with populated or industrial areas, although wildfires can be an important source of PAHs, as well. Polyethylene
Jian-Lin Sun et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 113, 31-37 (2014-12-09)
Halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons (HPAHs) have been reported to occur widely in urban air. Nevertheless, knowledge about the human health risk associated with inhalation exposure to HPAHs is scarce so far. In the present study, nine HPAHs and 16 PAHs
Kenshi Sankoda et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 68(2), 217-224 (2014-12-07)
This study aimed to investigate the behavior of organic ultraviolet (UV) filters released by recreational activities along the Japanese coastline. Seasonal variations of organic UV filters in seawater were investigated at four different recreational beaches (Mogushi, Wakamiya, Tsurugahama, and Otachimisaki
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The