Merck
442321-U
Supelco
2,5-Dimethylbenzaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Synonim(y):
2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(\C=N\Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C15H14N4O4/c1-10-3-4-11(2)12(7-10)9-16-17-14-6-5-13(18(20)21)8-15(14)19(22)23/h3-9,17H,1-2H3/b16-9+
Klucz InChI
GYDQEABEWIRZLY-CXUHLZMHSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)