Key Documents
442292
2,3-Dimethylphenol
analytical standard
Synonim(y):
3-Hydroxyl-o-xylene, vic.-o-Xylenol
About This Item
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
4.23 (vs air)
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
217 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1cccc(O)c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?