Kluczowe dokumenty
442268
1-Hexadecene
analytical standard
Synonim(y):
Cetene
About This Item
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
>0.8 (vs air)
ciśnienie pary
<0.2 mmHg ( 20 °C)
opis
This product has been discontinued. It has been replaced by product 52276.
temp. samozapłonu
464 °F
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
gęstość
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Klucz InChI
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?