Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
150-600 mg/L each component in toluene
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
This mix contains suitable internal standard components for quantification of both mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH), as well as markers for the start and the end of the corresponding MOSH and MOAH fractions. More detailed information about the specific role of each component can be found in the corresponding technical report of the European Joint Research Center (JRC).
We also offer a MOSH/MOAH retention time CRM mix to accurately cut and quantify subfractions of MOSH and MOAH.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, 10 components in toluene, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format neat | format neat |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| product line TraceCERT® | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Analit
- Perylene
- 5-α-Cholestane
- n-Undecane
- n-Tridecane
- Tri-tert-butylbenzene
- Bicyclohexyl
- 1-Methylnaphthalene
- 2-Methylnaphthalene
- Pentylbenzene
- 1,4-Bis-(2-ethylhexyl)benzene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?