Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
Other Notes
Pozostałe wartości są wartościami informacyjnymi nieobjętymi akredytacją ISO17034 i ISO/IEC17025.
Legal Information
Analit
- n-Undecane
- n-Tridecane
- n-Hexadecane
- n-Eicosane
- n-Decane
- n-Tetracosane
- n-Pentacosane
- n-Pentatriacontane
- n-Tetracontane
- n-Pentacontane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7