Przejdź do
42460
Meranzin
analytical standard
Synonim(y):
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
InChI key
LSZONYLDFHGRDP-LBPRGKRZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422305200644139
Meranzin analytical standard
Supelco
42460
Meranzin
Cnidilin analytical standard
Supelco
44139
Cnidilin
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
optical activity
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
optical activity
[α]/D -32.0 to -26.0°, c = 0.11 in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)