Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
699,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 99 atom % 13C | description analytical standard | description analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 99% (CP) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| extent of labeling ≥99% | extent of labeling - | extent of labeling ≥99% | extent of labeling ≥99% |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?