Przejdź do
586153
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
Synonim(y):
Dodecanoic acid-1,2,3,4-13C4
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7(13CH2)313CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.29
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4215449316342439
description
99 atom % 13C
description
analytical standard
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
analytical standard
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
mass shift
M+4
mass shift
-
mass shift
M+4
mass shift
-
assay
99% (CP)
assay
≥95.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
form
-
form
-
form
-
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
bp
-
bp
237 °C (lit.)
bp
-
mp
44-46 °C (lit.)
mp
-
mp
16 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)