Merck
41097
Supelco
Dibromomethane solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
certificate of analysis is enclosed in each package.
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glenn A Marsch et al.
Chemical research in toxicology, 17(1), 45-54 (2004-01-20)
The dihalomethane CH(2)Cl(2) is an industrial solvent of potential concern to humans because of its potential genotoxicity and carcinogenicity. To characterize DNA damage by dihalomethanes, a rapid DNA digestion under acidic conditions was developed to identify alkali labile DNA-dihalomethane nucleoside
Marie E Archbold et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 19(3), 337-342 (2005-01-13)
A pre-concentration system has been validated for use with a gas chromatography/mass spectrometry/isotope ratio mass spectrometer (GC/MS/IRMS) to determine ambient air (13)C/(12)C ratios for methyl halides (MeCl and MeBr) and chlorofluorocarbons (CFCs). The isotopic composition of specific compounds can provide
D A Whittington et al.
Biochemistry, 40(12), 3476-3482 (2001-04-12)
To investigate the role of protein cavities in facilitating movement of the substrates, methane and dioxygen, in the soluble methane monooxygenase hydroxylase (MMOH), we determined the X-ray structures of MMOH from Methylococcus capsulatus (Bath) cocrystallized with dibromomethane or iodoethane, or
Aley G Kalapila et al.
Mutation research, 684(1-2), 35-42 (2009-11-28)
The primary function of O(6)-alkylguanine-DNA alkyltransferase (AGT) is to maintain genomic integrity in the face of damage by both endogenous and exogenous alkylating agents. However, paradoxically, bacterial and mammalian AGTs have been shown to increase cytotoxicity and mutagenicity of dihaloalkanes
N Abril et al.
Carcinogenesis, 18(10), 1883-1888 (1997-11-18)
Here we confirm and extend our previous studies demonstrating that the mutagenic potency of 1,2-dibromoethane (DBE) and dibromomethane (DBM) is markedly enhanced (not prevented) in bacteria expressing the O6-alkylguanine-DNA alkyltransferase (ATase) encoded by the Escherichia coli ogt gene. We demonstrate