Przejdź do
40911
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
analytical standard
Synonim(y):
Lawsone, Natural Orange 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1565260
MDL number:
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI key
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H47003H46805PHL80231
Juglone phyproof® Reference Substance
PHL80231
Juglone
description
analytical standard
description
97%
description
97%
description
phyproof® Reference Substance
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
primary reference standard
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
mp
161-163 °C (lit.)
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
mp
161-163 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)