Merck
40001
Supelco
Acenaphthene solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Beilstein:
386081
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
Zastosowanie
environmental
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)