Kluczowe dokumenty
30988
Flutolanil
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-(3-Isopropoxyphenyl)-2-(trifluoromethyl)benzamide
Wybierz wielkość
510,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
510,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=CC(OC(C)C)=CC=C1)C2=CC=CC=C2C(F)(F)F
InChI
1S/C17H16F3NO2/c1-11(2)23-13-7-5-6-12(10-13)21-16(22)14-8-3-4-9-15(14)17(18,19)20/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
Klucz InChI
PTCGDEVVHUXTMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Flutolanil jest ogólnoustrojowym fungicydem amidowym o działaniu leczniczym i ochronnym, należącym do klasy chemicznej fenylobenzamidów. Jest szeroko stosowany w uprawach, owocach, warzywach i niektórych roślinach ozdobnych do zwalczania chorób wywoływanych przez podstawczaki. Jest skuteczny w zwalczaniu zarazy pochewkowej ryżu, ostrej plamistości pszenicy, raka łodygi ziemniaka, czarnej pleśni, zgnilizny łodygi orzeszków ziemnych, brązowej plamistości kostrzewy wysokiej wywołanej przez Rhizoctonia i innych chorób roślin wywołanych przez Corticium, Typhula i Gymnosporangium. Flutolanil działa poprzez hamowanie syntezy dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) w mitochondrialnym kompleksie II, zakłócając cykl Krebsa i mitochondrialny łańcuch transportu elektronów.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1107/2009 (uchylającym 91/414/EWG) flutolanil został zatwierdzony do użytku w Unii Europejskiej (UE). Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) flutolanilu, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/2202, wynosi od 0,01 mg/kg do 2 mg/kg dla produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Zastosowanie
- Badanie reprodukcyjnych punktów końcowych w układzie hormonalnym gonad rodzicielskich danio pręgowanego po przewlekłej ekspozycji na różne stężenia flutolanilu przez 60 dni.
- Analiza spektroskopowa pozostałości acetamiprydu, flutolanilu i etofenproksu wyekstrahowanych z owoców pomidora
- Opracowanie i walidacja dwóch niezawodnych metod chromatograficznych do szacowania pozostałości acetamiprydu, flutolanilu i etofenproksu specyficznych dla pomidorów na owocach przed przetwarzaniem i podawaniem żywności.
- Zbadanie toksyczności rozwojowej i potencjalnego mechanizmu zaburzeń endokrynologicznych tarczycy wywołanych przez flutolanil w zarodkach danio pręgowanego w oparciu o analizę metabolomiki 1HNMR.
- Opracowanie czułej metody analitycznej LC-MS/MS do oznaczania pozostałości flutolanilu oraz jego głównych metabolitów i koniugatów w produktach pochodzenia zwierzęcego i owocach morza.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)