Merck
308300
Supelco
Carbon dioxide in nitrogen
100 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
opis
Compressed Gas NOS
Postać
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T205-14
dostępność
not available in EU, Canada
stężenie
100 ppm
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
Opis ogólny
Specifications:
Contents
: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions
: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Cechy i korzyści
  • Carbon dioxide in nitrogen, 100ppm is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)