Kluczowe dokumenty
303102
Supelco
High Ethane Natural Gas Reference Standard
part volume 14 L, analytical standard
Synonim(y):
Natural Gas Reference Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
analytical standard
opis
high ethane
Formularz
gas
producent / nazwa handlowa
Scott Gas TN900010-14
dostępność
not available in Canada, EU
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Cechy i korzyści
  • High Ethane Natural Gas Reference Standard is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Analit
Opis
    Nitrogen 9 mol %
    Carbon dioxide .5 mol %
    Methane 64 mol %
    Ethane 12.5 mol %
    Propane 7 mol %
    2-Methylpropane 3 mol %
    Butane 3 mol %
    2-Methylbutane .5 mol %
    Pentane .5 mol %
    Zobacz wszystko (9)
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)