Kluczowe dokumenty
29861-U
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.11 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 036914
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 mm × 0.63 mm × 0.11 mm
pojemność
5 μL
Informacje prawne
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)