Kluczowe dokumenty
29631-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
100F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 100 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle
rozmiar igły
23 ga
opis
color (aqua)
Właściwości
point style 1
syringe type F (cemented needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 005335
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
100 μL
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)