Kluczowe dokumenty
29471-U
Supelco
Merlin MicroShot Injector
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Merlin Instrument 701-10
Opis ogólny
Natychmiastowa poprawa techniki ręcznego wstrzykiwania. Strzykawka Merlin MicroShot Injector sprawia, że ręczne iniekcje strzykawkowe są wygodne i powtarzalne przy użyciu łatwo dostępnych strzykawek chromatograficznych. Unikalny mechanizm spustowy sprawia, że każde wstrzyknięcie jest automatyczne po włożeniu igły do portu wtryskowego. Przemieszczenie tłoka jest stałe, co zapewnia precyzyjne podawanie objętości, potwierdzając powtarzalność.
Cechy i korzyści
Cechy:
  • Stała objętość eliminująca błąd próbkowania
  • Pięć dostępnych objętości wtrysku od 0,1 μl do 2,0 μl
  • Skalibrowany do standardów referencyjnych NIST dla identyfikowalnej dokładności przemieszczenia
  • Szybka i łatwa wymiana strzykawki
  • Roczna gwarancja
Przypis
Syringe not included
Informacje prawne
MicroShot is a trademark of Merlin Instrument Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)