Kluczowe dokumenty
29018-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.5 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 9 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
natural polypropylene vial
opis
with molded conical insert
Właściwości
closure type screw top vial
with molded conical insert
opakowanie
pkg of × 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.5 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)