Merck
2877101-U
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
opis
Split for ThermoQuest 8000 and TRACE, straight through
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
105 mm × 8.0 mm × 5.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
Informacje prawne
TRACE is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)