Kluczowe dokumenty
28022-U
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Właściwości
ferrule type long
opakowanie
pkg of 50 ea
śr. wewn.
0.4 mm
kompatybilność
0.10-0.25 mm Column I.D.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)