Przejdź do
27426
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/silicone (with slit), polypropylene seal
feature
closure type snap ring seal
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 11 mm snap ring
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
247582742724754
description
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
fitting
thread for 11 mm snap ring
fitting
-
fitting
thread for 11 mm (snap ring)
fitting
-
material
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit)
material
PTFE/silicone , polypropylene seal
material
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal
material
PTFE liner, polypropylene seal
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Closures for Snap Ring vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)