Przejdź do zawartości
24754
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE liner, polypropylene seal
feature
closure type snap ring seal
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diam.
11 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Closures for Snap Ring vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)