Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł |
Informacje o tej pozycji
277,00 zł
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.6 mm × 75 mm
volume
20 mL
fitting
thread for 20 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm |
| volume 20 mL | volume 20 mL | volume 20 mL | volume 10 mL |
| feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial |
| material beveled finish clear glass vial, round bottom | material clear glass vial, round bottom | material beveled finish clear glass vial, round bottom | material beveled finish clear glass vial, round bottom |
| O.D. × H 22.6 mm × 75 mm | O.D. × H - | O.D. × H 22.6 mm × 75 mm | O.D. × H 22.6 mm × 46 mm |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 100 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Headspace vial, beveled top, rounded bottom
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?