Przejdź do
27245
Crimp seals with Viton® septa
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
516,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
516,00 zł
Cena katalogowa688,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black Viton® septum, silver aluminum seal
feature
closure type crimp seal, open center 8 mm center hole
packaging
pkg of × 100 ea
diam.
20 mm
thickness
0.76 mm
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20mm crimp top vial
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
273622722927375
description
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
feature
closure type crimp seal, open center 8 mm center hole
feature
open center
feature
open center
feature
open center
fitting
thread for 20 mm
fitting
-
fitting
thread for 20 mm
fitting
-
material
black Viton® septum, silver aluminum seal
material
white PTFE/silicone septum, silver aluminum seal
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum
compatibility
for use with 20mm crimp top vial
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of × 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)