Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
material
beveled finish clear glass vial
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H
22 mm × 38 mm
volume
6 mL
fitting
thread for 20 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| volume 6 mL | volume 27 mL | volume 6 mL | volume 10 mL |
| fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm |
| feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial |
| material beveled finish clear glass vial | material beveled finish clear glass vial | material beveled finish clear glass vial, flat bottom | material beveled finish clear glass vial, flat bottom |
| packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
| O.D. × H 22 mm × 38 mm | O.D. × H 30 mm × 60 mm | O.D. × H - | O.D. × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?