Kluczowe dokumenty
27081-U
Supelco
Vials, screw top, clear glass
marking spot
, volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial (with marking spot)
opis
cap not included
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)