Merck
2637105
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
opis
Split (unpacked)
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)