Merck
2631725
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)