Przejdź do
26237
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
10R-GT, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 10UL RN GASTIGHT®, PT#2, 26GA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
26 ga
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 002250
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
volume
10 μL
application(s)
general analytical
General description
  • SGE gas tight syringe with removable needle, Model: 10R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2626450942626265
description
10R-GT, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
description
100R-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
10MDR-GT, volume 10 mL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
description
250R-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
10 μL
volume
100 μL
volume
10 mL
volume
250 μL
manufacturer/tradename
SGE 002250
manufacturer/tradename
SGE 005250
manufacturer/tradename
SGE 008900
manufacturer/tradename
SGE 006250
feature
removable needle
feature
bevel tip
feature
removable needle
feature
-
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)