Kluczowe dokumenty
24696-U
Supelco
Battery for model 1064 air sampler
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Zastosowanie
industrial hygiene
kompatybilność
for use with 1064 air sampler
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)