Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł 414,00 zł |
Informacje o tej pozycji
414,00 zł
Cena katalogowa552,00 złZaoszczędź 25%material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81643
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
application(s)
general analytical
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.) | description 1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.) | description 750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.) | description 1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.) |
| material cone tip, side port stainless steel needle (point style 5) | material cone tip, side port stainless steel needle (point style 5) | material cone tip stainless steel needle (point style 5) | material cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 81643 | manufacturer/tradename Hamilton 81343 | manufacturer/tradename Hamilton 80839 | manufacturer/tradename Hamilton 81243 |
| volume 10 mL | volume 1 mL | volume 500 μL | volume 0.5 mL |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| feature needle type LTN (fixed) | feature needle type LTN (fixed) | feature needle type N (cemented needle), point style 5 | feature needle type N (cemented) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?