Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3290,00 zł
General description
Dimensions:
- 120 cc Trap: 11
1/8 in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter - 750 cc Trap: 16
1/2 in. (41.9 cm) long x 25/16 in. (59 mm) diameter
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 750 cc, 1/2 in. fitting | description volume 750 cc, 1/2 in. fitting | description volume 120 cc, 1/4 in. fitting | description volume 120 cc, 1/8 in. fitting |
| fitting 1/2 in. fitting | fitting 1/2 in. fitting | fitting 1/4 in. fitting | fitting 1/8 in. fitting |
| volume 750 cc | volume 750 cc | volume 120 cc | volume 120 cc |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1313-99-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?