Merck
24215-U
Supelco
SPB®-1 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 μm
Wybierz wielkość
1 EA
3550,00 zł
3550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
3550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametry
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
40
df
2.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Application: This column is often used for traditional general purpose applications, where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)