Merck
24166
Supelco
SPB®-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm
Wybierz wielkość
1 EA
3110,00 zł
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G27 and G36
Parametry
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
250
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.20 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Application: This non-polar general purpose column provides primarily a boiling point elution order with a slight increase in selectivity, especially for aromatic compounds.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-5 została użyta do specjacji związków azotu (ilościowo), które mają charakter polarny i nieco zasadowy, z detekcją chemiluminescencyjną.[1] Może być stosowana jako faza stacjonarna do oznaczania niwalenolu i deoksyniwalenolu w zbożach metodą chromatografii gazowej z wychwytem elektronów.[2] Może również znaleźć zastosowanie jako faza stacjonarna w chromatografii gazowej z kolumnami kapilarnymi do oznaczania steroli.[3]
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.
Scott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69 (5), 889-893 (1985)
V Gajdůsková et al.
Veterinarni medicina, 37(8), 471-478 (1992-08-01)
Occurrence of individual polychlorinated biphenyl (PCB) congeners in the environment, foodstuffs and other biological materials was assessed. Analysis of specific PCB congeners (28, 52, 101, 138, 153, 180), occurring in animal raw materials and foodstuffs most frequently, has been implemented.
J M Jurado et al.
Talanta, 106, 14-19 (2013-04-20)
4-Methylsterols and 4,4-dimethylsterols of 47 samples of subcutaneous fat from Iberian pigs reared on two different fattening systems, "Extensive" and "Intensive", have been analyzed by GC-MS and GC-FID. The lipids were extracted by melting the subcutaneous fat in a microwave
Zhihua Fan et al.
Environmental science & technology, 40(19), 6051-6057 (2006-10-21)
A sensitive, simple, and cost-effective passive sampling methodology was developed to quantify personal exposure to gaseous polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). A Fan-Lioy passive PAH sampler (FL-PPS) is constructed from 320 sections of 1-cm long SPB-5 GC columns (0.75-mm i.d. and
O Suzuki et al.
Forensic science international, 46(3), 169-180 (1990-07-01)
Positive-ion electron impact (PIEI), positive-ion chemical ionization (PICI) and negative-ion chemical ionization (NICI) mass spectra of 9 carbamate pesticides are presented. In the PIEI mode, the spectra showed small molecular peaks, intense or base peaks due to M - CH3NHCO