Merck
24101-U
Supelco
SPB®-5 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Wybierz wielkość
1 EA
2130,00 zł
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G27 and G36
Parametry
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
320
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Application: This non-polar general purpose column provides primarily a boiling point elution order with a slight increase in selectivity, especially for aromatic compounds.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-5 została użyta do specjacji związków azotu (ilościowo), które mają charakter polarny i nieco zasadowy, z detekcją chemiluminescencyjną.[1] Może być również stosowana jako faza stacjonarna do oznaczania niwalenolu i deoksyniwalenolu w zbożach metodą chromatografii gazowej z wychwytem elektronów.[2] Ponadto może również znaleźć zastosowanie jako faza stacjonarna w chromatografii gazowej z kolumnami kapilarnymi do oznaczania steroli.[3]
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.
Scott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69 (5), 889-893 (1985)
P M Scott et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69(5), 889-893 (1986-09-01)
Nivalenol (NIV) is an important Fusarium mycotoxin shown to occur naturally in grains from several countries. Extraction and cleanup procedures previously described for trichothecene analysis have been modified to give good recoveries of NIV from cereal products. The extraction solvent
Determination of sterols by capillary column gas chromatography. Differentiation among different types of olive oil: virgin, refined, and solvent-extracted.
Jimenez O and Gonzalez ADV.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (12), 1685-1689 (1996)
J Corwin et al.
Cancer, 43(3), 1007-1013 (1979-03-01)
Solitary plasmacytoma of bone (SPB) and extramedullary plasmacytoma (EMPC) are unusual solitary tumors of plasma cell origin. The clinical differences between these tumors and multiple myeloma are the subject of continued study. This review examines the radiotherapy experience at M.
J M Jurado et al.
Talanta, 106, 14-19 (2013-04-20)
4-Methylsterols and 4,4-dimethylsterols of 47 samples of subcutaneous fat from Iberian pigs reared on two different fattening systems, "Extensive" and "Intensive", have been analyzed by GC-MS and GC-FID. The lipids were extracted by melting the subcutaneous fat in a microwave