Kluczowe dokumenty
24099
SPB®-1 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametry
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
320
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny.
Application: This column is often used for traditional general purpose applications, where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-1 została użyta do specjacji związków azotu (ilościowo), które mają charakter polarny i nieco zasadowy, z detekcją chemiluminescencyjną.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Tariq Javed et al.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 87(5), 437-445 (2007-06-16)
Spoligotyping is a typing tool used worldwide for epidemiological studies on Mycobacterium tuberculosis complex organisms; however it has received little attention regarding improvement of its discriminatory power (DP). In this study, we have evaluated a spoligotyping membrane prepared with 25
Phumisak Louwakul et al.
Journal of endodontics, 41(4), 508-512 (2015-02-05)
Capping inflamed dental pulp tissue is currently a controversial issue. To reduce pulp inflammation and stimulate pulp healing, a pulp-capping material containing fluocinolone acetonide (PCFA) has been developed. This study was aimed to evaluate the inflammatory response and hard tissue
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)