Kluczowe dokumenty
24048INT
2833-5 Kapilarna kolumna GC Intuvo
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Synonim(y):
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Materiały
fused silica column
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
typ kolumny
capillary non-polar
kompatybilność
for use with Agilent Intuvo GC
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)