Merck
24031
Supelco
SPB®-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Wybierz wielkość
1 EA
5430,00 zł
5430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
5430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametry
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
63
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny.[1]
Application: This column is often used for traditional general purpose applications, where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-1 została użyta do specjacji związków azotu (ilościowo), które mają charakter polarny i nieco zasadowy, z detekcją chemiluminescencyjną.[2]
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Hasnain et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 81(2), 179-184 (1993-01-01)
Five Pseudomonad strains, SPb-1, SPb-2, SPb-3, (from a water sample), SPb-4, and SPb-5 (from rhizosphere), which could tolerate lead acetate up to 1000 microm ml(-1), were isolated from an industrially polluted area around Kasoor, Pakistan. Only SPb-5 harbours a lead-resistant
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)