Kluczowe dokumenty
24023INT
SP®-2340 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonim(y):
SP®-2340 Capillary GC Column
About This Item
Materiały
fused silica
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary highly polar
kompatybilność
for use with Agilent Intuvo GC
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)