Kluczowe dokumenty
22948
Supelco
Zero Volume Reducer 1/16 to 1/8 External
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
dopasowywanie
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/8 in. male Valco for 1/8 in. injector or detector
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)