Kluczowe dokumenty
22941
4-Port Sampling and Switching Valve
1/16 in. fitting, maximum temperature 300 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32060101
Materiały
(Nitronic 60)
Właściwości
number of ports 4
producent / nazwa handlowa
C4T
VICI Valco®
maksymalna temperatura
300 °C
dopasowywanie
1/16 in. fitting
Opis ogólny
Zawór próbkujący zasadniczo obsługuje dyskretne objętości przetworzonego strumienia próbek w celu okresowego wstrzykiwania do strumienia gazu nośnego chromatografu. Zawory próbkujące są wyposażone w siłowniki elektryczne lub pneumatyczne, które umożliwiają ich automatyczną obsługę. Zawór przełączający ma kluczowe znaczenie w przypadku stosowania pomp binarnych. Umożliwia on stosowanie różnych pożądanych faz ruchomych. Zawór przełączający składa się z pięciu części: jednostki sterującej, urządzenia łączącego, korpusu zaworu, wirnika i wstępnie obciążonego zespołu.
Isolate a column to prevent a compound, emerging from an upstream column, from being irreversibly adsorbed. In the figure, CO2 is separated from air in Column 1, and bypasses Column 2 when the valve is switched to position B. After the CO2 is detected, the valve is switched back to position A and O2, N2, CH4, and CO elute from Column 2 to the detector.
Zastosowanie
Zawór do pobierania próbek może być używany do łączenia instrumentów LC i GC, aby umożliwić szybkie i niezawodne wprowadzanie dużych objętości próbek do kapilarnej kolumny GC.
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
On-line combination of liquid chromatography and capillary gas chromatography. Preconcentration and analysis of organic compounds in aqueous samples.
Noy, Th, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 11, 181-186 (1988)
Clément Vinauger et al.
Current biology : CB, 28(3), 333-344 (2018-02-06)
How mosquitoes determine which individuals to bite has important epidemiological consequences. This choice is not random; most mosquitoes specialize in one or a few vertebrate host species, and some individuals in a host population are preferred over others. Mosquitoes will
Walt Boyes
Instrumentation Reference Book, 414-414 (2009)
Satinder Ahuja
Chiral Separation Methods for Pharmaceutical and Biotechnological Products, 218-218 (2011)