Kluczowe dokumenty
22434
Mirror with Rotating Head
chrome-plated handle, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Materiały
chrome-plated handle
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Ideal for examining inside of injection and detector fittings for ferrule or column fragments. Rotating head allows wide range of movement.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)