Przejdź do
22406
Puller/Inserter Tool
pkg of 2 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Simplifies the task of inserting or removing wool or foam plugs when working with GC inlet liners, packed GC columns, solvent desorption tubes, thermal desorption tubes, and purge traps. The forked end is used to feed the plug into tubing, leaving it cleanly when the tool is removed. The hooked end will not disrupt the packing material when the plug is removed. Made of stainless steel, this tool can be used with 1 - 4 mm I.D. tubing (glass, metal, and PTFE).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203842041020411
Glass Wool Non-Treated, pkg of 50 g
Supelco
20384
Glass Wool
Supelco
Supelco
20410
Glass Wool
Glass Wool Silanized, pkg of 50 g
Supelco
20411
Glass Wool
description
pkg of 2 ea
description
Non-Treated, pkg of 50 g
description
Silanized, pkg of 250 g
description
Silanized, pkg of 50 g
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 50 g
packaging
pkg of 250 g
packaging
pkg of 50 g
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)